Merck
699411
Sigma-Aldrich
7-アザインドール-1-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
別名:
1H-ピロロ-1-15N(2,3-b)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H615NN
分子量:
119.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
mp
105-107 °C (lit.) (lit.)
105-107 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
c1cnc2[15nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i9+1
InChI Key
MVXVYAKCVDQRLW-QBZHADDCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
その他情報
本製品の大量保存液も利用可能です。Stable Isotope Customer Service Groupの電話937-859-1808(米国、カナダの場合1-800-448-9760)または電子メールisosales@sial.comまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)