Merck
700096
Sigma-Aldrich
4-クロロキナゾリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5ClN2
CAS番号:
分子量:
164.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
96-100 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ncnc2ccccc12
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-8-6-3-1-2-4-7(6)10-5-11-8/h1-5H
InChI Key
GVRRXASZZAKBMN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
700096-BULK:
700096-1G:
700096-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)