Merck
136301
Sigma-Aldrich
2-クロロキノキサリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5ClN2
CAS番号:
分子量:
164.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
bp
100 °C/1.4 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H
InChI Key
BYHVGQHIAFURIL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Chloroquinoxaline (QCI) was used to study the effect of solvent on hydrolysis of QCI in aqueous–organic solvent mixtures with acetonitrile and dimethylesulphoxide. It was used in the synthesis of 2-(3-butynyl-2-methyl-2-ol) quinoxaline.It was used as reagent in the synthesis of chloroquinoxaline sulfamide.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
136301-5G:
136301-VAR:
136301-BULK:
136301-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Kinetics of the Reaction of 2-Chloro-quinoxaline with Hydroxide Ion in ACN-H2O and DMSO-H2O Binary Solvent Mixtures.
Fathalla MF.
Journal of Solution Chemistry, 40(7), 1258-1270 (2011)
Kelly G Matz et al.
Inorganic chemistry, 50(20), 9804-9815 (2011-09-08)
A model system for the molybdenum cofactor has been developed that illustrates the noninnocent behavior of an N-heterocycle appended to a dithiolene chelate on molybdenum. The pyranopterin of the molybdenum cofactor is modeled by a quinoxalyldithiolene ligand (S(2)BMOQO) formed from