Merck
706396
Sigma-Aldrich
α-シクロペンチルマンデル酸
97%
別名:
2-シクロペンチル-2-ヒドロキシ-2-フェニル酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16O3
CAS番号:
分子量:
220.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
146-151 °C
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
InChI Key
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706396-5G:
706396-VAR:
706396-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)