グレード
NMR reference standard
品質水準
フォーム
solution
濃度
0.1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
SMILES記法
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
数量
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
708054-BULK:
708054-VAR:
708054-8IN:4548173369303
708054-7IN:4548173369297