Merck
709700
Sigma-Aldrich
2-(Boc-アミノ)ベンジルアミン
別名:
(2-アミノメチルフェニル)カルバミン酸tert-ブチルエステル, tert-ブチルN-(2-アミノメチルフェニル)カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18N2O2
CAS番号:
分子量:
222.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
bp
238-242 °C
密度
1.054 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
BFFRNSYPZZUZDR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 二重UDC(ウギ/脱保護/環化)法による縮合キノキサリン-ベンゾジアゼピンおよびビス-ベンゾジアゼピンの2段階合成
  • マイクロ波促進性の-ウギ反応および環化を介する、ヒドロキナゾリンの足場の調製
  • マスト細胞トリプターゼのピラジノンインヒビターの調製
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.1 °F - closed cup
引火点(℃)
71.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
709700-VAR:
709700-BULK:
709700-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)