Merck
710296
Sigma-Aldrich
4-[(4-モルホリノ)メチル]フェニル亜鉛ヨージド 溶液
0.25 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14INOZn
分子量:
368.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solution
品質水準
濃度
0.25 M in THF
密度
0.952 g/mL at 25 °C
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
I[Zn]c1ccc(CN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C11H14NO.HI.Zn/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12;;/h2-5H,6-10H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
GOBILRZIPCIKSR-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
法的情報
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-16.99 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
710296-25ML:4548173998626
710296-BULK:
710296-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)