Merck
713465
Sigma-Aldrich
6-クロロ-3-メチルウラシル
≥98%
別名:
6-クロロ-3-メチルピリミジン-2,4(1H,3H)-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5ClN2O2
CAS番号:
分子量:
160.56
Beilstein:
511456
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
≥98.0% (HPLC)
フォーム
lumps
SMILES記法
CN1C(=O)NC(Cl)=CC1=O
InChI
1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10)
InChI Key
SGLXGFAZAARYJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
713465-100G:
713465-VAR:
713465-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)