Merck
714208
Sigma-Aldrich
L-アリシンエチレンアセタール
≥98% (TLC)
別名:
(S)-2-アミノ-5-(1,3-ジオキソラン-2-イル)ペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO4
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
crystals
光学活性
[α]/D +4.0±0.3°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](CCCC1OCCO1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c9-6(8(10)11)2-1-3-7-12-4-5-13-7/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-/m0/s1
InChI Key
RQULWPSGQYZREI-LURJTMIESA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
714208-VAR:
714208-250MG:
714208-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael F Wempe et al.
Journal of inherited metabolic disease, 42(3), 565-574 (2019-01-22)
Pyridoxine-dependent epilepsy (PDE) is often characterized as an early onset epileptic encephalopathy with dramatic clinical improvement following pyridoxine supplementation. Unfortunately, not all patients present with classic neonatal seizures or respond to an initial pyridoxine trial, which can result in the
Elizabeth Mary Mathew et al.
International journal of analytical chemistry, 2018, 2583215-2583215 (2018-08-30)
Pyridoxine dependent epilepsy is a condition where the affected infant or child has prolonged seizures (status epilepticus), which are nonresponsive to anticonvulsant therapy but can be treated with pharmacological doses of pyridoxine. If identified earlier and treated prophylactically with pyridoxine