Merck
721999
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine-3-carboxylic acid
95%
別名:
4-Bromonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrNO2
CAS番号:
分子量:
202.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
118-134 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
CZLOEKRJQIAKFI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
721999-1G:
721999-VAR:
721999-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)