Merck
722812
Sigma-Aldrich
p-クマル酸-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
trans-4-ヒドロキシケイ皮酸-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H413CH=13CH13CO2H
CAS番号:
分子量:
167.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
214 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+/i3+1,6+1,9+1
InChI Key
NGSWKAQJJWESNS-FJXVDKIJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
722812-1MG:
722812-5MG:
722812-VAR:
722812-5MG-PW:
722812-1MG-PW:
722812-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)