Merck
724122
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-tert-butylthiazole
97%
別名:
2-Bromo-4-(1,1-dimethylethyl)thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10BrNS
CAS番号:
分子量:
220.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.539
密度
1.383 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)c1csc(Br)n1
InChI
1S/C7H10BrNS/c1-7(2,3)5-4-10-6(8)9-5/h4H,1-3H3
InChI Key
ILKZEOZQPGBUCV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.0 °F
引火点(℃)
98.9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
724122-BULK:
724122-1G:
724122-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)