Merck
731137
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H2Br2S3
CAS番号:
分子量:
354.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
solid
mp
165-169 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1cc2sc3cc(Br)sc3c2s1
InChI
1S/C8H2Br2S3/c9-5-1-3-7(12-5)8-4(11-3)2-6(10)13-8/h1-2H
InChI Key
UTKPZZGBROTDKR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
731137-BULK:
731137-500MG:
731137-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)