Merck
760137
Sigma-Aldrich
ベンゾ[1,2-b:4,5-b′]ジチオフェン-4,8-ジオン
97%
別名:
チエノ[2,3-f]ベンゾチオフェン-4,8-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H4O2S2
CAS番号:
分子量:
220.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
260-265 °C
SMILES記法
O=C1c2ccsc2C(=O)c3ccsc13
InChI
1S/C10H4O2S2/c11-7-5-1-3-13-9(5)8(12)6-2-4-14-10(6)7/h1-4H
InChI Key
SIUXRPJYVQQBAF-UHFFFAOYSA-N
詳細
ベンゾ[1,2-b:4,5-b′]ジチオフェン-4,8-ジオン(BDTD)は、対称性で平面状の共役構造を有する伝導性ポリマーで、その正孔移動度は0.25 cm2V-1s-1です。
アプリケーション
BDTDは、ポリマーベースの太陽電池の製作において受容体層として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
760137-1G:
760137-BULK:
760137-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optimization of side chains in alkylthiothiophene-substituted benzo (1, 2-b: 4, 5-b?) dithiophene-based photovoltaic polymers.
Zhang S, et al.
Polym. Chem., 6(14), 2752-2760 (2015)
Yongye Liang et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(22), 7792-7799 (2009-05-21)
This paper describes synthesis and photovoltaic studies of a series of new semiconducting polymers with alternating thieno[3,4-b]thiophene and benzodithiophene units. The physical properties of these polymers were finely tuned to optimize their photovoltaic effect. The substitution of alkoxy side chains
Coffin; R. C.; MacNeill; C. M.; Peterson; E. D.; et al.
Journal of Nanotechnology, 572329-572329 (2011)
Low bandgap polymers with benzo (1, 2-b: 4, 5-b?) dithiophene and bisthiophene-dioxopyrrolothiophene units for photovoltaic applications.
Zhang G, et al.
Polymer, 52(2), 415-421 (2011)
Synthesis and photovoltaic properties of low band gap polymers containing benzo (1, 2-b: 4, 5-c?) dithiophene-4, 8-dione.
Cao J, et al.
Macromolecules, 45(3), 1710-1714 (2012)