Merck
73178
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0 wt. % (AT)
別名:
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7BrO3
CAS番号:
分子量:
267.08
Beilstein:
2372925
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
98.0-102.0% (wt., AT)
形状
powder
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2cc1O
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-8-2-1-6-5-10(13)9(11(14)15)4-7(6)3-8/h1-5,13H,(H,14,15)
InChI Key
XZWXQSGFZHRDNB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
73178-BULK:
73178-VAR:
73178-50G:
73178-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)