Merck
734381
Sigma-Aldrich
2-メチルプロパン-13C4 (ガス)
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
イソブチレン-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)213C=13CH2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
gas
bp
-6.9 °C (lit.)
mp
-140 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3][13C]([13CH3])=[13CH2]
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
VQTUBCCKSQIDNK-JCDJMFQYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-112.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-80 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
734381-BULK:
734381-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)