Merck
737453
Sigma-Aldrich
N-(2-ヒドロキシエチル)ホルムアミド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO2
CAS番号:
分子量:
89.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.474
密度
1.160 g/mL at 25 °C
官能基
amide
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCNC=O
InChI
1S/C3H7NO2/c5-2-1-4-3-6/h3,5H,1-2H2,(H,4,6)
InChI Key
BAMUPQJDKBGDPU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
737453-BULK:
737453-100MG:
737453-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)