576166
1-(2-ヒドロキシエチル)イミダゾール
97%
別名:
1-(β-Hydroxyethyl)imidazole, 1-(2′-Hydroxyethyl)imidazole, 1-(2-Hydroxyethyl)-1H-imidazole, 2-(1′-Imidazolyl)ethanol, 2-(1H-Imidazol-1-yl)ethan-1-ol, 2-(1H-Imidazol-1-yl)ethanol, 2-(Imidazol-1-yl)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-1H-imidazole, N-(2-Hydroxyethyl)imidazole
アッセイ
97%
形状
solid
mp
36-40 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCn1ccnc1
InChI
1S/C5H8N2O/c8-4-3-7-2-1-6-5-7/h1-2,5,8H,3-4H2
InChI Key
AMSDWLOANMAILF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
576166-BULK:
576166-5G:
576166-VAR:
576166-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック