Merck
738700
Sigma-Aldrich
4-ピペリジノピリジン
97%
別名:
1-(4-Pyridyl)piperidine, 4-Piperidinopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2
CAS番号:
分子量:
162.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
78-83 °C
SMILES記法
C1CCN(CC1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h4-7H,1-3,8-9H2
InChI Key
MTPBUCCXRGSDCR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
738700-25G:
738700-5G:
738700-BULK:
738700-VAR:
738700-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)