Merck
76763
Sigma-Aldrich
1-(4-ピリジル)ピペラジン
≥97.0% (GC)
別名:
4-ピペラジノピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N3
CAS番号:
分子量:
163.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
powder
不純物
≤1% water
mp
137-141 °C
SMILES記法
C1CN(CCN1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
InChI Key
OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
詳細
1-(4-ピリジル)ピペラジン(または4-ピペラジノピリジン)は、医学的に重要なさまざまな活性分子を調製する構成単位として使用される活性構造の化合物です。
アプリケーション
1-(4-ピリジル)ピペラジンは、次の物質の合成において構成単位として使用できます。
  • 抗菌試験に使用するノカチアシンIアナログ。さまざまな生物学的用途に使用する
  • 4-アミノ-ピリジル誘導体、ベンズイミドイソキノリンベースの誘導体、およびtert-ペンチルフェノキシアルキルピペラジン誘導体。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
76763-VAR-F:
76763-BULK-F:
76763-5G-F:
76763-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification and biological evaluation of 4-(3-trifluoromethylpyridin-2-yl) piperazine-1-carboxylic acid (5-trifluoromethylpyridin-2-yl) amide, a high affinity TRPV1 (VR1) vanilloid receptor antagonist.
Swanson D M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(6), 1857-1872 (2005)
Synthesis and biological activity of novel tert-butyl and tert-pentylphenoxyalkyl piperazine derivatives as histamine H3R ligands.
Szczepanska K, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 152, 223-234 (2018)
N ε-Acryloyllysine Piperazides as Irreversible Inhibitors of Transglutaminase 2: Synthesis, Structure?Activity Relationships, and Pharmacokinetic Profiling.
Wodtke R, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 61(10), 4528-4560 (2018)
Polymethacrylates containing a 4-amino-pyridyl derivative covalently attached as effective catalysts in acylation chemistry: self-activation by neighboring group effects
Mennenga T, et al.
Polymer International, 64(12), 1685-1689 (2015)
Identification of ML204: a novel potent antagonist that selectively modulates native TRPC4/C5 channels.
Miller M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M111 (2011)