Merck
741345
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-(ジフルオロメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClF2N
CAS番号:
分子量:
163.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.492
密度
1.368 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
InChI Key
OSQYJPKSEWBNOE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
225.0 °F
引火点(℃)
107.22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
741345-1G:
741345-VAR:
741345-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)