Merck
74310
Sigma-Aldrich
5-Nonanol
≥95.0% (GC)
別名:
Dibutyl carbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)2CHOH
CAS番号:
分子量:
144.25
Beilstein:
1733552
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.429
bp
195 °C (lit.)
密度
0.821 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCC(O)CCCC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
74310-100ML:
74310-BULK:
74310-25ML:
74310-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)