アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
193-197 °C/33 mmHg (lit.)
mp
−21-−15 °C (lit.)
密度
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3
InChI Key
XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-ヘキシル-1-デカノは、分岐アルコールです。Adiantum flabellulatumの根から抽出されたエッセンシャルオイルの成分の一つです。長鎖ガラス転移一価アルコールで、低温での誘電緩和について研究されています。
アプリケーション
2-ヘキシル-1-デカノは、parallel artificial liquid membrane extraction(PALME)によるヒト細胞質由来の非極性酸性薬品の抽出を研究するための有機溶媒として使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
318.2 °F - closed cup
引火点(℃)
159 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
464473-VAR:
464473-BULK:
464473-25ML:
464473-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mercedes Roldán-Pijuán et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(10), 2811-2819 (2015-02-16)
The new sample preparation concept "Parallel artificial liquid membrane extraction (PALME)" was evaluated for extraction of the acidic drugs ketoprofen, fenoprofen, diclofenac, flurbiprofen, ibuprofen, and gemfibrozil from human plasma samples. Plasma samples (250 μL) were loaded into individual wells in
Composition of the essential oil of Adiantum flabellulatum.
Kang WY, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 45(4), 575-577 (2009)
Deepak Jadhav et al.
ChemSusChem, 10(11), 2527-2533 (2017-04-14)
Growing concern with the effects of CO
Yanqin Gao et al.
The Journal of chemical physics, 139(16), 164504-164504 (2013-11-05)
The dielectric relaxation of two long-chain glass forming monohydroxy alcohols, 2-butyl-1-octanol and 2-hexyl-1-decanol, is studied at low temperature. Remarkable broadening from the pure Debye relaxation is identified for the slowest dynamics, differing from the dielectric spectra of short-chain alcohols. The