464503
2-デシル-1-テトラデカノール
97%
別名:
2-Decyl-1-tetradecanol, 2-Decylmyristyl alcohol, 2-Decyltetradecanol, 2-Decyltetradecyl alcohol, 2-Dodecyl-1-dodecanol, Decyltetradecanol, Decyltetradecyl alcohol
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
271-275 °C/33 mmHg (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50O/c1-3-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-24(23-25)21-19-17-15-12-10-8-6-4-2/h24-25H,3-23H2,1-2H3
InChI Key
CAYHVMBQBLYQMT-UHFFFAOYSA-N
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
410.0 °F - open cup
引火点(℃)
210 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
464503-100ML:
464503-VAR:
464503-25ML:
464503-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック