安全性情報
8.07500
Sigma-Aldrich
n-Amyl alcohol
for synthesis
別名:
n-Amyl alcohol, 1-Pentanol, Pentyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
88.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-752-1
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98% (GC)
bp:
138 °C/1013 hPa
蒸気圧:
2.04 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
2.04 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
300 °C (DIN 51794)
有効性
3670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2306 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 22 g/L)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
転移温度
flash point 47 °C
溶解性
22 g/L
密度
0.815 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • A Compact and Smooth CH₃NH₃PbI₃ Film: Investigation of Solvent Sorts and Concentrations of CH₃NH₃I towards Highly Efficient Perovskite Solar Cells.: This article investigates the role of various solvents, including n-amyl alcohol, in producing highly efficient perovskite solar cells, contributing to advancements in solar energy technology (Chen et al., 2018).
  • A novel mechanism for red emission carbon dots: hydrogen bond dominated molecular states emission.: The study identifies the use of n-amyl alcohol in synthesizing red-emission carbon dots, elucidating a new mechanism dominated by hydrogen bonding and its potential applications in bioimaging and optoelectronics (Zhang et al., 2017).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.815
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8075000000:
8075009999:
8075000100:
8075002500:
8075001000:
IN28075000500:
試験成績書(COA)