Merck
743534
Sigma-Aldrich
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium triflate
≥98% (HPLC)
別名:
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulfonate, [3-(Trifluoromethyl)phenyl]phenyliodonium triflate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9F6IO3S
CAS番号:
分子量:
498.18
Beilstein:
10503310
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
組成
carbon, 32.9-34.6% CH
反応適合性
reagent type: oxidant
官能基
fluoro
iodo
triflate
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)c1cccc([I+]c2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H9F3I.CHF3O3S/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
OSSLDNUSYGVAIB-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
743534-BULK:
743534-1G:4548173999890
743534-VAR:
743534-5G:4548173999906
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)