Merck
745685
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)oxetane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7BrO
CAS番号:
分子量:
151.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
官能基
bromo
ether
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCC1OCC1
InChI
1S/C4H7BrO/c5-3-4-1-2-6-4/h4H,1-3H2
InChI Key
OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-(Bromomethyl)oxetane is also referred to as 1-bromo-2,4-epoxybutane. It is a 2-substituted oxetane derivative.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
745685-VAR:
745685-250MG:
745685-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Recent Advances in the Synthesis of 2-Substituted Oxetanes.
Davis O and Bull JA.
Synlett (2015)