Merck
747629
Sigma-Aldrich
銅(dap)2塩化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H40ClCuN4O4
分子量:
883.90
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: copper
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
160-165 °C
光触媒活性化
530 nm
SMILES記法
COC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C3C4=[N]2[Cu+]5([N]6=C(C7=[N]5C(C8=CC=C(C=C8)OC)=CC=C7C=C9)C9=CC=C6C%10=CC=C(C=C%10)OC)[N]%11=C4C(C=C3)=CC=C%11C%12=CC=C(C=C%12)OC.[Cl-]
InChI
1S/2C26H20N2O2.ClH.Cu/c2*1-29-21-11-5-17(6-12-21)23-15-9-19-3-4-20-10-16-24(28-26(20)25(19)27-23)18-7-13-22(30-2)14-8-18;;/h2*3-16H,1-2H3;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
IBGXDIBAFXUDFP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
747629-VAR:
747629-100MG:4548174010075
747629-BULK:
747629-50MG:4548174011737
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)