Merck
747874
Sigma-Aldrich
5-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
97%
別名:
5-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClNO
分子量:
141.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
61-66 °C
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
Clc1cnc(cc1)C=O
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-4H
InChI Key
YYLBDBOSXXSZQQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
747874-BULK:
747874-VAR:
747874-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)