Merck
750328
Sigma-Aldrich
ピラジン-2-アミドキシム
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N4O
CAS番号:
分子量:
138.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
180-185 °C
官能基
amine
oxime
SMILES記法
N\C(=N/O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H6N4O/c6-5(9-10)4-3-7-1-2-8-4/h1-3,10H,(H2,6,9)
InChI Key
QZHJCRJEMIFNNB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
750328-1G:
750328-BULK:
750328-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)