Merck
753521
Sigma-Aldrich
6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClF3NO2S
CAS番号:
分子量:
245.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
40-45 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(cn1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF3NO2S/c7-14(12,13)4-1-2-5(11-3-4)6(8,9)10/h1-3H
InChI Key
NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
753521-VAR:
753521-1G:
753521-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)