Merck
CDS013908
Sigma-Aldrich
3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride
AldrichCPR
別名:
Pyridine-3-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4ClNO2S · HCl
分子量:
214.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
ClS(C1=CN=CC=C1)(=O)=O.Cl
InChI
1S/C5H4ClNO2S.ClH/c6-10(8,9)5-2-1-3-7-4-5;/h1-4H;1H
InChI Key
VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS013908-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jorge Regueiro et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(16), 1473-1484 (2015-07-28)
Due to the growing restrictions on the use of bisphenol A (BPA), several other bisphenols are gaining importance as substitutes for BPA in a variety of applications. There is, therefore, a real need for selective and sensitive methods based on