Merck
753726
Sigma-Aldrich
Piperidine-4-boronic acid pinacol ester hydrochloride
95%
別名:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22BNO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
247.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
188-192 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)C2CCNCC2
InChI
1S/C11H22BNO2.ClH/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9;/h9,13H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI Key
DJEBJGUAIJWKGA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
753726-250MG:
753726-VAR:
753726-1G:
753726-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)