アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.371
密度
1.307 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
FCC(=O)CF
InChI
1S/C3H4F2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
InChI Key
HKIPCXRNASWFRU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
124.0 °F - closed cup
引火点(℃)
51.1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
755206-1G:
755206-VAR:
755206-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック