Merck
75570
Sigma-Aldrich
オルト安息香酸トリエチル
≥95.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
224.30
Beilstein:
645341
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
n20/D 1.472
bp
239-241 °C (lit.)
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
SMILES記法
CCOC(OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C13H20O3/c1-4-14-13(15-5-2,16-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
75570-BULK:
75570-VAR:
75570-50ML:
75570-INTR:
75570-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)