Merck
759449
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
97%
別名:
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine, 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-ylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4
CAS番号:
分子量:
134.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
226-232 °C
SMILES記法
Nc1nnc2ccccn12
InChI
1S/C6H6N4/c7-6-9-8-5-3-1-2-4-10(5)6/h1-4H,(H2,7,9)
InChI Key
NCZQAIFOXJOCFI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
759449-VAR:
759449-BULK:
759449-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)