Merck
761885
Sigma-Aldrich
1-(ブロモメチル)ピレン
別名:
1-ピレニルメチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H11Br
CAS番号:
分子量:
295.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
140-145 °C
官能基
bromo
SMILES記法
BrCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H11Br/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
InChI Key
UGMXRPVWWWDPFC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-(ブロモメチル)ピレンは、Cd2+、Zn2+のような金属イオンおよび生理学的pHで反応するアデノシン三りん酸(ATP)など、さまざまな分析対象の蛍光センサーとしてのフルオロフォアの合成に広く使用されています。 また、アクリル酸のラジカル重合反応およびエポキシシリコンやビニルエーテルのカチオン性重合反応の光開始剤(PI)の合成にも使用されています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
761885-1G:
761885-VAR:
761885-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A tong-like fluorescence sensor for metal ions: perfect conformational switch of hinge sugar by pyrene stacking.
Yuasa H, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 2(24), 3548-3556 (2004)
A pyrenyl-appended triazole-based calix [4] arene as a fluorescent sensor for Cd2+ and Zn2+.
Park S Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(21), 8212-8218 (2008)
Unique sandwich stacking of pyrene-adenine-pyrene for selective and ratiometric fluorescent sensing of ATP at physiological pH.
Xu Z, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(42), 15528-15533 (2009)
New insights into radical and cationic polymerizations upon visible light exposure: role of novel photoinitiator systems based on the pyrene chromophore.
Tehfe M A, et al.
Polym. Chem., 4(5), 1625-1634 (2013)
Jing Wang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 228, 117725-117725 (2019-11-14)
We developed PIM, a pyrene-based fluorescence sensor bearing an imidazole moiety and a carbonyl group as the binding sites for Fe3+ ions. The pyrene-based control compounds 1 and 2 were synthesized to demonstrate the structure-activity relationships. Compound 1, which contained