Merck
257354
Sigma-Aldrich
1-ピレン酪酸
97%
別名:
4-(1-ピレニル)酪酸, PyBA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H16O2
CAS番号:
分子量:
288.34
Beilstein:
2140554
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
184-186 °C (lit.)
蛍光検出
λex 341 nm; λem 376 nm in methanol
λex 342 nm; λem 395 nm (Reaction product)
SMILES記法
OC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C20H16O2/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H,21,22)
InChI Key
QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ピレン酪酸(PBA)は、大きなπ共役系およびカルボキシル基を有する共役ポリマーです。本化合物は、主に表面の機能化に使用されます。高い蛍光効率および安定性を有するため、光電子工学アプリケーションに有用です。
アプリケーション
PBAはグラフェンの表面にグラフト可能であり、センサーに使用することができます。また、本化合物は、代替貯蔵システムであるウルトラキャパシタ電極の製造に使用することができます。また、本化合物は、光起電力アプリケーションの多層フィルムの形成に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
257354-BULK:
257354-VAR:
257354-5G:
257354-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuxi Xu et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(18), 5856-5857 (2008-04-11)
Flexible graphene films were prepared by the filtration of water-soluble noncovalently functionalized graphene sheets with pyrenebutyrate. The work presented here will not only open a new way for preparing water-soluble graphene dispersions but also provide a general route for fabricating
Toshihide Takeuchi et al.
ACS chemical biology, 1(5), 299-303 (2006-12-14)
Intracellular delivery of bioactive molecules using arginine-rich peptides, including oligoarginine and HIV-1 Tat peptides, is a recently developed technology. Here, we report a dramatic change in the methods of internalization for these peptides brought about by the presence of pyrenebutyrate
Hybrid low resistance ultracapacitor electrodes based on 1-pyrenebutyric acid functionalized centimeter-scale graphene sheets
Wang W, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 12(9), 6913-6920 (2012)
Marie Horka et al.
Analytical chemistry, 78(24), 8438-8444 (2006-12-15)
The nonionogenic pyrene-based tenside, poly(ethylene glycol) pyrenebutanoate, was prepared and applied in capillary isoelectric focusing with fluorometric detection. This dye was used here as a buffer additive in capillary isoelectric focusing for a dynamic modification of the sample of proteins
Rui Campos et al.
ACS sensors, 4(2), 286-293 (2019-01-24)
In this work, we develop a field-effect transistor with a two-dimensional channel made of a single graphene layer to achieve label-free detection of DNA hybridization down to attomolar concentration, while being able to discriminate a single nucleotide polymorphism (SNP). The
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.