Merck
245593
Sigma-Aldrich
3-(ジメチルアミノ)プロピオン酸メチル
99%
別名:
β-Dimethylaminopropionic acid methyl ester, Methyl β-(dimethylamino)propionate, Methyl 3-(dimethylamino)propanoate, Methyl N,N-dimethyl-β-alanine, Methyl N,N-dimethyl-β-aminopropionate, N,N-Dimethyl-β-alanine methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2CH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ester
SMILES記法
COC(=O)CCN(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-7(2)5-4-6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
VSFJOMFYABROHQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Methyl 3-(dimethylamino)propionate was used in the synthesis of lithium enolate via reaction with lithium diisopropylamide.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
245593-100G:
245593-25G:
245593-BULK:
245593-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
β-Amino ester enolate as an acrylate anion equivalent for the synthesis of. α.-methylene esters, acids, and lactones.
The Journal of Organic Chemistry, 46(22), 4536-4541 (1981)