Merck
761990
Sigma-Aldrich
(R)-1-Methyl-2-pyrrolidinemethanol
97%
別名:
(R)-2-Hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO
CAS番号:
分子量:
115.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 4.469
bp
68-71 °C (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H]1N(C)CCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI Key
VCOJPHPOVDIRJK-ZCFIWIBFSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
160.0 °F
引火点(℃)
71.11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
761990-VAR:
761990-1G:
761990-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)