特徴および利点
- 良好な生体適合性、低い免疫原性、および良好な分解性
- 特定の用途に合わせてブロックコポリマーセグメントのサイズを変更することにより、特性を簡単に調節できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
765139-1G:
765139-BULK:
765139-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
生分解性PEGポリエステルジブロック共重合体を用いた薬物内包ミセルによる疎水性薬物の溶解性の向上について紹介します。
Micelle formation addresses low solubility in IV drug delivery, overcoming clinical limitations.
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.