特徴および利点
- 生体適合性に優れ、免疫原性が低く、分解性が良好です。
- 特定のアプリケーションに合わせてブロック共重合体セグメントのサイズを変更することで、性質を簡単に変化させることができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
764760-VAR:
764760-1G:
764760-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
生分解性PEGポリエステルジブロック共重合体を用いた薬物内包ミセルによる疎水性薬物の溶解性の向上について紹介します。
Micelle formation addresses low solubility in IV drug delivery, overcoming clinical limitations.
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.