Merck
764736
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール メチルエーテル-block-ポリ(D,Lラクチド)-ブロック-デカン
PEG average Mn 2,000, PDLLA average Mn 2,000
別名:
PEG-PDLLA-デカン, PEG-b-PLA-b-デカン, PEG-PLA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
pellets
品質水準
分子量
PDLLA average Mn 2,000
PEG average Mn 2,000
average Mn 4,000 (total)
劣化の時間枠
2-5 weeks
転移温度
Tm 29-33 °C
PDI
<1.1 (typical PEG)
<1.2
<1.3 (overall)
保管温度
2-8°C
詳細
ブロック共重合体ミセルは、薬物送達用途で広く使用されています。PEG-PDLLAは、パクリタキセルなどの疎水性薬物の担体として使用される生分解性重合ミセルです。親水性PEGと疎水性PDLLAは、疎水性薬物が充填されたミセルコアを形成します。10-アルキル末端キャップ(デカン)を取り込むと、ミセルコアの疎水性が増加し、疎水性薬物に対する可溶化能力が高まります。†
アプリケーション
疎水性抗がん剤の的を絞った制御された放出のためのキャリアとして使用。
特徴および利点
  • 生体適合性に優れ、免疫原性が低く、分解性が良好です。
  • 特定のアプリケーションに合わせてブロック共重合体セグメントのサイズを変更することで、性質を簡単に変化させることができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
764736-1G:
764736-BULK:
764736-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hongtao Chen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(18), 6596-6601 (2008-05-01)
It is generally assumed that polymeric micelles, upon administration into the blood stream, carry drug molecules until they are taken up into cells followed by intracellular release. The current work revisits this conventional wisdom. The study using dual-labeled micelles containing
Arunvel Kailasan et al.
Acta biomaterialia, 6(3), 1131-1139 (2009-09-01)
This work describes the synthesis and characterization of novel thermoresponsive highly branched polyamidoamine-polyethylene glycol-poly(D,L-lactide) (PAMAM-PEG-PDLLA) core-shell nanoparticles. A series of dendritic PEG-PDLLA nanoparticles were synthesized through conjugation of PEG of various chain lengths (1500, 6000 and 12,000 g mol(-1)) to
資料
生分解性PEGポリエステルジブロック共重合体を用いた薬物内包ミセルによる疎水性薬物の溶解性の向上について紹介します。
Micelle formation addresses low solubility in IV drug delivery, overcoming clinical limitations.
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
すべて表示