Merck
659630
Sigma-Aldrich
Polylactide-block-poly(ethylene glycol)-block-polylactide
PLA average Mn 1,500, PEG average Mn 900
別名:
PLA-PEG-PLA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CHCH3COO)x(CH2CH2O)y(COCHCH3O)zH
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
分子量
PEG average Mn 900
PLA average Mn 1,500
average Mn (1,500-900-1,500)
劣化の時間枠
<12 months
転移温度
Tm 278.5 °C
Tg 7-9 °C
PDI
<1.2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
PLAの平均Mn値である3,000は、2つのPLAブロックを結合した合計値です。
特徴および利点
生体分解性ポリマーです。 用途には、薬物カプセル化や薬物送達などがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
659630-1G:
659630-BULK:
659630-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
ラクチドとグリコリドからなる生分解性ホモポリマー/共重合体(RESOMER)の構造、性質、応用について解説しています。
ポリラクチド、ポリ(ラクチド-co-グリコリド)、ポリカプロラクトンなどの脂肪族ポリエステルやこれらの共重合体は、多様な合成生分解性高分子を代表する化合物で、医療用に広く研究されており、市販もされています。
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
すべて表示