Merck
76955
Sigma-Aldrich
1-ペンタンスルホン酸ナトリウム 一水和物
≥98.0% (T)
別名:
1-ペンタンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
CAS番号:
分子量:
192.21
Beilstein:
3725147
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
形状
flakes
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
O.[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ペンタンスルホン酸ナトリウムは主としてクロマトグラフィー移動相のイオン対形成試薬として使用されています。
アプリケーション
  • サクシニルコリンの定量における親水性相互作用液体クロマトグラフィーの応用:この研究では、サクシニルコリンの定量における 1-ペンタンスルホン酸ナトリウム一水和物のイオンペアクロマトグラフィーへの使用法を概説しています(A Szterk, A Zmysłowski, S Gorinstein, 2018)。
  • ヒト血漿中のセファクロールの同定における HPLC 法の開発とバリデーション:セファクロールの分析の移動相調製における 1-ペンタンスルホン酸ナトリウム一水和物の使用について説明しています(S Naz, MH Shoaib, L Bashir, RI Yousuf, 2017)。
  • マウスおよび初期パーキンソン′病患者における尿酸と血圧の解離:分析用の移動相組成に 1-ペンタンスルホン酸ナトリウム一水和物を使用しています(X Chen, CC Umeh, RE Tainsh, DD Feng, M Maguire, 2018)。
  • ヒドロキシクロロキンの新しい経口液状製剤:物理化学的安定性研究:移動相の一部として 1-ペンタンスルホン酸ナトリウム一水和物を含有するヒドロキシクロロキン製剤の安定性を調査しています(V Lebreton, B Bourcier, K Cosson, 2021)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
76955-VAR:
76955-BULK:
76955-10G:
76955-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rapid simultaneous determination of o-phenylphenol, diphenyl, thiabendazole, imazalil and its major metabolite in citrus fruits by liquid chromatography-mass spectrometry using atmospheric pressure photoionization.
Yoshioka N, et al.
Journal of Chromatography A, 1022(1-2), 145-150 (2004)