詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
sheet
品質
LiChropur™
分子量
192.21 g/mol
テクニック
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
O.[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
76952-BULK-F:
76952-VAR-F:
76952-50G-F:
76952-25G-F:
76952-INTR-F:
76952-10G-F:
76952-2.5G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック