Merck
774960
Sigma-Aldrich
Dithiooxamide-d4
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ND2CSCSND2
分子量:
124.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥97 atom % D
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
S=C(C(N([2H])[2H])=S)N([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4N2S2/c3-1(5)2(4)6/h(H2,3,5)(H2,4,6)/i/hD4
InChI Key
OAEGRYMCJYIXQT-JBISRTOLSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
774960-VAR:
774960-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)