Merck
778370
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-1-13C,2,3-d2
99 atom % 13C, 97 atom % D, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC3D2H2O4
CAS番号:
分子量:
119.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
97 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
OC(/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D,3+1
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-KGGDLBJGSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
778370-BULK:
778370-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)