Merck
78080
Sigma-Aldrich
L-フェニルアラニンtert-ブチルエステル 塩酸塩
≥99.0% (HPLC)
別名:
(S)-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS番号:
分子量:
257.76
Beilstein:
4723424
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +47.0±1°, c = 2% in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI Key
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
78080-VAR:
78080-1G:
78080-5G:
78080-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)