Merck
G6600
Sigma-Aldrich
グリシンメチルエステル 塩酸塩
99%, for peptide synthesis
別名:
Glycine methyl ester·HCl, Methyl glycinate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2COOCH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
125.55
Beilstein:
3593644
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
グリシンメチルエステル 塩酸塩, 99%
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder, crystals or chunks
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white
mp
175 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.COC(=O)CN
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-6-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H
InChI Key
COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリシンメチルエステル塩酸塩は、メチルグリシネート塩酸塩とも呼ばれており、アミノ酸や有機化合物の調製に使用されるグリシンの誘導体です。
アプリケーション
グリシンメチルエステル塩酸塩は、側基としてアミノ酸エステルを有するシクロホスファゼン化合物の合成に使用されます。また、水性媒体中でのペプチド合成に利用できるため、環境に優しいペプチド形成方法です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6600-500G:
G6600-5G:
G6600-VAR:
G6600-BULK:
G6600-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The investigation of thermosensitive properties of phosphazene derivatives bearing amino acid ester groups
A Uslu
Journal of Molecular Structure, 1136, 90-99 (2017)
A green protocol for peptide bond formation in WEB
M Konwar
Tetrahedron Letters, 57, 2283-2285 (2016)
L K Frankel et al.
Biochemistry, 38(43), 14271-14278 (1999-11-26)
The effects of the modification of carboxylate groups on the manganese-stabilizing protein of photosystem II were investigated. Carboxylate groups (including possibly the C-terminus) on the manganese-stabilizing protein were modified with glycine methyl ester in a reaction facilitated by 1-ethyl-3-[3-(dimethylamino)propyl]carbodiimide. The
D Levy
Biochimica et biophysica acta, 317(2), 473-481 (1973-08-30)
A procedure has been described for the modification of the amino group of glycine methyl ester, and the amino groups of the hormone, insulin, with the reagent p-nitrophenyl-p-chloromercuribenzoate, effecting the introduction of the chloromercuri group at various defined sites in
K W Kuo et al.
International journal of peptide and protein research, 46(2), 181-185 (1995-08-01)
To study the functional involvements of the common interaction of the Leu-1 alpha-amino group and Asp-58 in cobrotoxin, the lysine epsilon-amino groups of cobrotoxin were initially guanidinated with o-methylisourea. The alpha-amino group of Leu-1 was them modified with TNBS after